Få mere at vide
Citronsyre-monohydrat, Solstice
Artikelnummer. 16695813
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16695813 5 kg
16685813 500 g
16655813 1 kg
16665813 2.5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16695813 Leverandør Fluka Leverandørnr. 33114H5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2390.00 DKK
    2115.52 DKK / 5kg
    Spare 274.48 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Puriss. pa, ACS-reagens, reag. ISO, reag. Ph. Eur., bufferstof, 99,5-102 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5949-29-1
Molekylær formel C6H10O8
Molekylvægt (g/mol) 210.14
InChI nøgle YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyrehydrat
SMIL O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Udseende Overholdelse
Procent renhed 99,5 til 102,0 %
Grad ACS
Mængde 5 kg
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystallinsk