Få mere at vide
Citronsyre-monohydrat, Solstice
Artikelnummer. 16655813
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16655813 1 kg
16685813 500 g
16665813 2.5 kg
16695813 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16655813 Leverandør Fluka Leverandørnr. 33114H1KG
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Puriss. pa, ACS-reagens, reag. ISO, reag. Ph. Eur., bufferstof, 99,5-102 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5949-29-1
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
Tekniske data
Udseende Overholdelse
Procent renhed 99,5 til 102,0 %
Grad ACS
Mængde 1 kg
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystallinsk
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid monohydrate