Få mere at vide
Citronsyremonohydrat, Solstice
Artikelnummer. 15612920
Skift visning
Mængde:
1 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15612920 25 kg 25kg
15602920 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15612920 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 2749125KG
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Testet i henhold til European Pharmacopoeia
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5949-29-1
Molekylær formel C6H10O8
Molekylvægt (g/mol) 210.138
MDL nummer MFCD00149972
InChI nøgle YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre;hydrat
SMIL C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric Acid Monohydrate
Navn note Testet i henhold til Ph.Eur.
Mængde 25 kg
Flammepunkt 173 °C (343,4 °F)
Lineær formel HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 4018641
Opløselighedsinformation Opløseligt i ethylacetat (5,28g/100g), Amylacetat (5,98g/100g), diethylether (2,17g/100g), methanol (197g/100g), kloroform (0,007g/100 g)
Formel vægt 210,14 g/mol