Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Citric Acid Monohydrate |
| Navn note | Tested according to Ph.Eur. |
| Lineær formel | HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 4018641 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in ethyl acetate (5.28g/100g), Amyl Acetate(5.98g/100g), diethyl ether(2.17g/100g), methanol(197g/100g), chloroform(0.007g/100 g) |
| Formel vægt | 210.14g/mol |
| Mængde | 1 kg |
| Flammepunkt | 173°C (343.4°F) |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Citric acid monohydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Citric acid monohydrate 5