Få mere at vide
Citric Acid, Monohydrate Granular/ACS), Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15538674
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Polystormor
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15538674 500 g Polystormor 500g
1 options
Artikelnummer. 15538674 Leverandør Avantor Macron Leverandørnr. 062712
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric Acid, Monohydrate
CAS 5949-29-1
Molekylær formel C6H10O8
Synonym citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
InChI nøgle YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 210.138
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
Formel vægt 210.14
Grad ACS
Mængde 500 g
Emballage Polystormor
Fysisk form Kornet
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Citric Acid Monohydrate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid, monohydrate