Få mere at vide
Citric acid monohydrate, For ACS analysis, 99 to 102%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11422812 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
11422812 500 g
1 options
Artikelnummer. 11422812 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215251090
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric acid monohydrate
Navn note Til ACS-analyse
CAS 5949-29-1
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99 til 102%
Molekylær formel C6H10O8
Synonym citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
InChI nøgle YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 210.138
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
Formel vægt 210.14
Mængde 500 g
Fysisk form Krystallinsk pulver