Få mere at vide
Citronsyre Monohydrat, Extra Pure, SLR, Granulær, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
5kg
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 1.8 |
| Smeltepunkt | 135°C |
| Farve | Hvid |
| Formel vægt | 210.15g/mol |
| Mængde | 1 kg |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Fysisk form | Fast stof |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Citric acid monohydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Citric acid monohydrate, Citric acid