Få mere at vide
Citronsyre Monohydrat, Extra Pure, SLR, Granulær, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| pH | 1.8 |
| Smeltepunkt | 135 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 kg |
| Emballage | Plastfad |
| Fysisk form | Fast stof |
| Formel vægt | 210,15g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Citric acid monohydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Citric acid monohydrate, Citric acid