Få mere at vide
Citronsyre Monohydrat, Extra Pure, SLR, Granulær, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10233470 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10233470 500 g Plast pulver krukke 500g
10745901 1 kg Plast pulver krukke 1kg
10161850 2.5 kg Plast pulver krukke 2.5kg
10429170 5 kg Plastfad 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10233470 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/6160/53
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 5949-29-1
Molekylær formel C6H10O8
Molekylvægt (g/mol) 210.14
MDL nummer 149972
InChI nøgle YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyrehydrat
SMIL O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
pH 1.8
Smeltepunkt 135 °C
Farve Hvid
Mængde 500 g
Emballage Plast pulver krukke
Fysisk form Fast stof
Formel vægt 210,15g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid monohydrate, Citric acid