Få mere at vide
Citronsyremonohydrat, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., USP , Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10796281 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
5kg
Artikelnummer. 10796281
Brand: Fisher Chemical C/6200/62
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
C6H8O7.H2O, CAS-nummer-5949-29-1, 5 kg, hvid, 210,15 g/mol, 135 grader C, 149972, plastfad, 1,8, fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5949-29-1
Molekylær formel C6H10O8
Molekylvægt (g/mol) 210.14
MDL nummer 149972
InChI nøgle YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyrehydrat
SMIL O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
pH 1.8
Smeltepunkt 135°C
Farve Hvid
Formel vægt 210.15g/mol
Mængde 2.5 kg
Emballage Plast pulver krukke
Fysisk form Fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne og andre blottede hudområder grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.