Få mere at vide
Citronsyremonohydrat, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., USP , Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10655102 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10655102 1 kg Plast pulver krukke 1kg
10345410 500 g Plast pulver krukke 500g
10796281 2.5 kg Plast pulver krukke 2.5kg
10665102 5 kg Plastfad 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10655102 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/6200/60
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
C6H8O7.H2O, CAS-nummer-5949-29-1, 5 kg, hvid, 210,15 g/mol, 135 grader C, 149972, plastfad, 1,8, fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5949-29-1
Molekylær formel C6H10O8
Molekylvægt (g/mol) 210.14
MDL nummer 149972
InChI nøgle YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyrehydrat
SMIL O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
pH 1.8
Smeltepunkt 135 °C
Farve Hvid
Formel vægt 210,15g/mol
Mængde 1 kg
Emballage Plast pulver krukke
Fysisk form Fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid monohydrate, Citric acid