Få mere at vide
Citronsyre monohydrat, buffer-substans, 99,5-102%, Solstice
Artikelnummer. 16675813
Skift visning
Mængde:
25 kg
Artikelnummer. Mængde
16675813 25 kg
1 options
Artikelnummer. 16675813 Leverandør Fluka Leverandørnr. 33114H25KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11105.00 DKK
    9847.85 DKK / 25kg
    Spare 1257.15 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric acid monohydrate
CAS 5949-29-1
Mængde 25 kg
Molekylær formel C6H10O8
InChI nøgle YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyrehydrat
Molekylvægt (g/mol) 210.14