Få mere at vide
Citronsyremonohydrat, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10335770 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10335770 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 10335770 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 0088.1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Opfylder ACS specifikationer
Tekniske data
CAS 5949-29-1
Smeltepunkt 135 °C til 152 °C
Analyseprocentområde 99,0 til 102,0 %
Molekylær formel C6H10O8
MDL nummer MFCD00149972
InChI nøgle YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyrehydrat
Molekylvægt (g/mol) 210.14
Tæthed 1,552 g/cm³ (20 °C)
Mængde 1 kg
Flammepunkt 173,9 °C
Emballage Plastflaske til faste stoffer
Rester efter tænding Max. 0,02%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric Acid Monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid, monohydrate