Få mere at vide
Citric acid monohydrate, ACS, 99.0-102.0%
Artikelnummer. p-7050381
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
Artikelnummer. 11338098
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036665.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5949-29-1 | C6H10O8 | 210.138 g/mol
Citronsyremonohydrat anvendes til fremstilling af citratbuffer i blodplader til intravital mikroskopi. Det fungerer som et pH-kontrolmiddel i fødevarer, drikkevarer og farmaceutiske applikationer. Det fungerer som en jernchelator. Hos dyr forbedrer det udnyttelsen af ernæringsmæssigt calcium. Det er en nyttig bufferkomponent til antigen- og epitopafsløring. Det bruges også som et syrningsmiddel, et smagsstof og et chelateringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5949-29-1
Molekylær formel C6H10O8
Molekylvægt (g/mol) 210.138
MDL nummer MFCD00149972
InChI nøgle YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre;hydrat
SMIL C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric acid monohydrate
Farve Hvid
Merck Index 14,2326
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol and ether. Partially soluble in methanol,diethyl ether. Insoluble in n-octanol.
Formel vægt 210.14 (192.13 Anhydrous)
Procent renhed 99.0 to 102.0%
Grad ACS
Tæthed 1.542 g/mL
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Fysisk form Fast stof
Følsomhed Hygroskopisk