Få mere at vide
Citronsyre monohydrat, ACS, 99,0-102,0%
Artikelnummer. 11354177
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11354177 500 g 500g
11338098 100 g 100g
11348098 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11354177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036665.36
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 5949-29-1 | C6H10O8 | 210,138 g/mol
Citronsyremonohydrat anvendes til fremstilling af citratbuffer i blodplader til intravital mikroskopi. Det fungerer som et pH-kontrolmiddel i fødevarer, drikkevarer og farmaceutiske applikationer. Det fungerer som en jernchelator. Hos dyr forbedrer det udnyttelsen af ernæringsmæssigt calcium. Det er en nyttig bufferkomponent til antigen- og epitopafsløring. Det bruges også som et syrningsmiddel, et smagsstof og et chelateringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5949-29-1
Molekylær formel C6H10O8
Molekylvægt (g/mol) 210.138
MDL nummer MFCD00149972
InChI nøgle YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre;hydrat
SMIL C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric acid monohydrate
Farve Hvid
Tæthed 1.542 g/mL
Mængde 500 g
Lugt Lugtfri
Fysisk form Fast stof
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,2326
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, ethanol og æter. Delvist opløseligt i methanol, diethylether. Uopløselig i n-oktanol.
Formel vægt 210.14 (192.13 Vandfri)
Procent renhed 99,0 til 102,0 %
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid monohydrate