Få mere at vide
Citronsyre monohydrat, ACS, 99,0-102,0%
Beskrivelse
Citronsyremonohydrat anvendes til fremstilling af citratbuffer i blodplader til intravital mikroskopi. Det fungerer som et pH-kontrolmiddel i fødevarer, drikkevarer og farmaceutiske applikationer. Det fungerer som en jernchelator. Hos dyr forbedrer det udnyttelsen af ernæringsmæssigt calcium. Det er en nyttig bufferkomponent til antigen- og epitopafsløring. Det bruges også som et syrningsmiddel, et smagsstof og et chelateringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Citric acid monohydrate |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1.542 g/mL |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Fysisk form | Fast stof |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,2326 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, ethanol og æter. Delvist opløseligt i methanol, diethylether. Uopløselig i n-oktanol. |
| Formel vægt | 210.14 (192.13 Vandfri) |
| Vis mere |