Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Citric acid monohydrate |
| Smeltepunkt | 135,0 °C til 152,0 °C |
| Flammepunkt | 174 °C |
| Antændelsesrest | 0,02% maks |
| Analyseprocentområde | 99 + % |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H·H2O |
| Mængde | 250 g |
| Merck Index | 15,2325 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 676 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: 2,17g/100g ether - 0,007g/100g kloroform, 15,43g/100g amylalkohol - 5,98g/100g amylacetat, 5,28g/100g ethylacetat - 197g/100g methanol, 62,8g/100g propanol |
| Show More |
Safety and Handling
- Citric acid monohydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.