Få mere at vide
Citronsyremonohydrat, 99,5+%
Beskrivelse
Citronsyremonohydrat anvendes til fremstilling af citratbuffer i blodplader til intravital mikroskopi. Det fungerer som et pH-kontrolmiddel i fødevarer, drikkevarer og farmaceutiske applikationer. Det fungerer som en jernchelator. Hos dyr forbedrer det udnyttelsen af ernæringsmæssigt calcium. Det er en nyttig bufferkomponent til antigen- og epitopafsløring. Det bruges også som syrningsmiddel, smagsstof og chelateringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Citric acid monohydrate |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1.542 g/mL |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Fysisk form | Granulært pulver |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,2326 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, ethanol og æter. |
| Formel vægt | 210.14 (192.13 Vandfri) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Citric acid monohydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Citric acid monohydrate