Få mere at vide
Citronsyre monohydrat, 99,5 %, til analyse
Artikelnummer. 10438280 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10438280 250 g Plastflaske 250g
10143650 1 kg Plastflaske 1kg
10784264 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10438280 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 124912500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00 DKK
    223.65 DKK / 250g
    Spare 43.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 5949-29-1 | C6H10O8 | 210,138 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5949-29-1
Molekylær formel C6H10O8
Molekylvægt (g/mol) 210.138
MDL nummer MFCD00149972
InChI nøgle YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre;hydrat
SMIL C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric acid monohydrate
Smeltepunkt 135,0 °C til 152,0 °C
Farve Hvid
Mængde 250 g
Flammepunkt 174 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystaller eller Krystallinsk Pulver
Analyseprocentområde 99.5%
Lineær formel HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H·H2O
Merck Index 15, 2325
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 676 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: 2,17g/100g ether - 0,007g/100g kloroform, 15,43g/100g amylalkohol - 5,98g/100g amylacetat, 5,28g/100g ethylacetat - 197g/100g methanol, 62,8g/100g propanol
Formel vægt 210.15
Procent renhed 99.5%
Grad Analyser
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.