Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Citric acid monohydrate |
| Smeltepunkt | 135,0 °C til 152,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 kg |
| Flammepunkt | 174 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Plastflaske |
| Fysisk form | Krystaller eller Krystallinsk Pulver |
| Analyseprocentområde | 99.5% |
| Lineær formel | HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H·H2O |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Citric acid monohydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Citric acid monohydrate, Citric acid