Få mere at vide
Citronsyre, til molekylærbiologi, vandfri, RNAse- og proteasefri, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10565871 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10565871 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 10565871 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 329860010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer til molekylærbiologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric acid
CAS 77-92-9
Smeltepunkt 153,0 °C
Farve Hvid
Mængde 1 kg
Flammepunkt 100 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Molekylær formel C6H8O7
Lineær formel HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H
MDL nummer MFCD00011669
Beilstein 03, 556
Merck Index 15, 2325
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 750 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol og ether, dårligt opløselig i diethylether, uopløselig i benzen og kloroform
InChI nøgle KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 192.12
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
Formel vægt 192.13
Procent renhed ≥99%
Grad Molekylær biologi
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid