Få mere at vide
Citronsyre, Granulær, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15527774 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15527774 500 g Poly flaske Hver
1 options
Artikelnummer. 15527774 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 011001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 5949-29-1
Molekylær formel C6H10O8
Molekylvægt (g/mol) 210.138
InChI nøgle YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre;hydrat
SMIL C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric Acid
Formel vægt 210.14
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens
Mængde 500 g
Emballage Poly flaske
Fysisk form Kornet
Specifik vægtfylde 1L = 1.54kg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric Acid Monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid, monohydrate