Få mere at vide
Citric Acid, EU Pharmacopoeia Grade, 1M, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12930614 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12930614 1000 mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12930614 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. RP 277 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1945.00 DKK
    1569.14 DKK / 1000ml
    Spare 375.86 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Pharmacopoeia reagents are intended for use in pharmacopoeia testing and monographs, produced under a GMP compliant ISO 9001 quality management system according to the relevant pharmacopoeia specification, using the pharmacopoeia reagent quality components and water meeting the relevant pharmacopoeia monograph requirement for Purified Water. Some pharmacopoeia standards are also accredited according to ISO 17025 and ISO Guide 43.
Tekniske data
Mængde 1000 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric Acid - 1M Volumetric Solution (RP 277)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.