Få mere at vide
Citric acid, Electrophoresis Grade, 99.5+%
Artikelnummer. p-7042912
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
Artikelnummer. 15466319
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J64322.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192.12 g/mol
Citronsyre er et udgangspunkt i Krebs-cyklussen og er et centralt mellemprodukt i stofskiftet. Det har antikoagulerende aktivitet; som calciumchelator danner det komplekser, der forstyrrer blodets tendens til at størkne. Det kan bruges til at justere pH og som et sekvestreringsmiddel til fjernelse af spormetaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Citronsyre er et udgangspunkt i Krebs cyklus og er et centralt mellemprodukt i stofskiftet. Det har antikoagulerende aktivitet; som calciumchelator danner det komplekser, der forstyrrer blodets tendens til at størkne. Det kan bruges til at justere pH og som et sekvestreringsmiddel til fjernelse af spormetaller.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Også opløseligt i alkohol og methanol. Uopløseligt i chloroform og benzen.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-92-9
Molekylær formel C6H8O7
Molekylvægt (g/mol) 192.12
MDL nummer MFCD00011669
InChI nøgle KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre
SMIL OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric acid
pH 1.6
Smeltepunkt 153°C to 154°C
Farve Hvid
Beilstein 782061
Merck Index 14,2326
Opløselighedsinformation Soluble in water. Also soluble in alcohol and methanol. Insoluble in chloroform and benzene.
Formel vægt 192.13
Procent renhed ≥99.5%
Grad Elektroforese
Tæthed 1.665
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Fysisk form Pulver
Følsomhed Hygroskopisk