Få mere at vide
Citronsyre, elektroforesegrad, 99,5+%
Artikelnummer. 15486319
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15486319 2 kg 2kg
15466319 100 g 100g
15476319 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15486319 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64322.A3
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192,12 g/mol
Citronsyre er et udgangspunkt i Krebs-cyklussen og er et centralt mellemprodukt i stofskiftet. Det har antikoagulerende aktivitet; som calciumchelator danner det komplekser, der forstyrrer blodets tendens til at størkne. Det kan bruges til at justere pH og som et sekvestreringsmiddel til fjernelse af spormetaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Citronsyre er et udgangspunkt i Krebs cyklus og er et centralt mellemprodukt i stofskiftet. Det har antikoagulerende aktivitet; som calciumchelator danner det komplekser, der forstyrrer blodets tendens til at størkne. Det kan bruges til at justere pH og som et sekvestreringsmiddel til fjernelse af spormetaller.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Også opløseligt i alkohol og methanol. Uopløseligt i chloroform og benzen.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-92-9
Molekylær formel C6H8O7
Molekylvægt (g/mol) 192.12
MDL nummer MFCD00011669
InChI nøgle KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre
SMIL OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric acid
pH 1.6
Smeltepunkt 153 °C til 154 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.665
Mængde 2 kg
Lugt Lugtfri
Fysisk form Pulver
Følsomhed Hygroskopisk
Beilstein 782061
Merck Index 14,2326
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Også opløseligt i alkohol og methanol. Uopløselig i kloroform og benzen.
Formel vægt 192.13
Procent renhed ≥99.5%
Grad Elektroforese