Få mere at vide
Citronsyre, elektroforesegrad, 99,5+%
Beskrivning
Citronsyre er et udgangspunkt i Krebs-cyklussen og er et centralt mellemprodukt i stofskiftet. Det har antikoagulerende aktivitet; som calciumchelator danner det komplekser, der forstyrrer blodets tendens til at størkne. Det kan bruges til at justere pH og som et sekvestreringsmiddel til fjernelse af spormetaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Citronsyre er et udgangspunkt i Krebs cyklus og er et centralt mellemprodukt i stofskiftet. Det har antikoagulerende aktivitet; som calciumchelator danner det komplekser, der forstyrrer blodets tendens til at størkne. Det kan bruges til at justere pH og som et sekvestreringsmiddel til fjernelse af spormetaller.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Også opløseligt i alkohol og methanol. Uopløseligt i chloroform og benzen.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | Citric acid |
| pH | 1.6 |
| Smeltepunkt | 153 °C til 154 °C |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1.665 |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Fysisk form | Pulver |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Beilstein | 782061 |
| Visa mer |
RUO– Kun brug til forskning
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.