Få mere at vide
Citronsyreelektroforesekvalitet, 1 kg, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11441562 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11441562 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 11441562 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 04800681
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00 DKK
    556.35 DKK / 1kg
    Spare 28.65 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric Acid Electrophoresis Grade
CAS 77-92-9
Molekylær formel C6H8O7
MDL nummer MFCD00011669
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
InChI nøgle KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 192.12
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
Mængde 1 kg
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric Acid Anhydrous, electrophoresis grade
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: citric acid