Få mere at vide
Citronsyre, dinatriumsalt sesquihydrat, 99%, ren
Artikelnummer. 10580014 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10580014 250 g Plastflaske 250g
10257540 1 kg Plastflaske 1kg
10443215 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10580014 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 250242500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00 DKK
    202.24 DKK / 250g
    Spare 13.76 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1545832 | C12H18Na4O17 | 526,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1545832
Molekylær formel C12H18Na4O17
Molekylvægt (g/mol) 526.22
MDL nummer MFCD00150445
InChI nøgle HGPVLOQNBSHYEI-UHFFFAOYNA-J
Synonym unii-cz1032cekr, cz1032cekr, sodium citrate dibasic sesquihydrate, disodium citrate sesquihydrate, disodium hydrogen citrate 1.5 h2o, sodium hydrogen citrate sesquihydrate, citric acid, disodium salt, sesquihydrate, tetrasodium, 3-carboxy-3-hydroxypentanedioate, trihydrate, sodium citrate dibasic sesquihydrate, purum p.a t, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, disodium salt, hydrate 2:3
PubChem CID 117063816
IUPAC navn tetranatrium;2-(carboxymethyl)-2-hydroxybutandioat;trihydrat
SMIL C(C(=O)O)C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)O)C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric acid, disodium salt sesquihydrate
Navn note Pure
Smeltepunkt 149,0 °C
Farve Hvid
pH 4,9 til 5,2 (3% soln.)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 0.99
Emballage Plastflaske
Lineær formel 1·5H2O
Mængde 250 g
Merck Index 14, 2326
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 500 g/L (20 °C).
Formel vægt 263.1
Procent renhed 0.99
Grad Ren
Fysisk form Pulver