Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Citric acid, diammonium salt |
| Tæthed | 1.5000g/mL |
| Antændelsesrest | 0,01% max |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 500 g |
| Merck Index | 15509 |
| Specifik vægtfylde | 1.5 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig |
| Formel vægt | 226.19 |
| Grad | ACS-reagens |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Citric acid, diammonium salt
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.