Få mere at vide
Citronsyre diammoniumsalt, 99+%
Artikelnummer. 11397528
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397528 100 g 100g
11317538 500 g 500g
11307538 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397528 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033221.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3012-65-5 | C6H14N2O7 | 226,19 g/mol
Citronsyrediammoniumsalt bruges i lægemidler, rustbeskyttelse, bomuldstryk og blødgørere. Det bruges som et reagens til bestemmelse af fosfat i gødning og som et buffermiddel, chelateringsmiddel og kilde til nitrogen i kyllingekosttilskud.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3012-65-5
Molekylær formel C6H14N2O7
Molekylvægt (g/mol) 226.19
MDL nummer MFCD00013068
InChI nøgle YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium citrate dibasic, ammonium hydrogencitrate, diammonium hydrogen citrate, citric acid diammonium salt, citric acid ammonium salt, di-ammonium hydrogen citrate, citro diamine, citric acid diamine, ammonium citrate, dibasic, acs, ammonium citrate dibasic, puriss
PubChem CID 13710713
ChEBI CHEBI:63076
IUPAC navn azan;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre
SMIL [NH4+].[NH4+].OC(=O)C(O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric acid diammonium salt
Farve Hvid
Tæthed 1.48 g/mL
Lugt Lugtfri
Lineær formel HOC(CO2H)(CH2CO2NH4)2
Mængde 100 g
Merck Index 14512
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Let opløselig i alkohol.
Formel vægt 226.19
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Granulat