Få mere at vide
Citronsyre, diammoniumsalt, 99+%, til biokemi
Artikelnummer. 12655137 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12655137 100 g Plastflaske 100g
12665137 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12655137 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 448021000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3012-65-5 | C6H14N2O7 | 226,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C6H14N2O7
Molekylvægt (g/mol) 226.19
MDL nummer MFCD00013068
InChI nøgle YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium citrate dibasic, ammonium hydrogencitrate, diammonium hydrogen citrate, citric acid diammonium salt, citric acid ammonium salt, di-ammonium hydrogen citrate, citro diamine, citric acid diamine, ammonium citrate, dibasic, acs, ammonium citrate dibasic, puriss
PubChem CID 13710713
ChEBI CHEBI:63076
IUPAC navn azan;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre
SMIL [NH4+].[NH4+].OC(=O)C(O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric acid, diammonium salt
Tæthed 1.5000g/mL
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Merck Index 15509
Specifik vægtfylde 1.5
Opløselighedsinformation Clear colorless
Formel vægt 226.19
Procent renhed 99+%
Grad Biokemisk
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid, diammonium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.