Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Citric acid, diammonium salt |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1.5000g/mL |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 0.98 |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 2.5 kg |
| Merck Index | 15, 509 |
| Specifik vægtfylde | 1.5 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. |
| Show More |
Safety and Handling
- Citric acid, diammonium salt
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.