Få mere at vide
Citronsyre, Krystallinsk Pulver, USP - FCC, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15587774 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15587774 2.5 kg Poly flaske 2.5kg
1 options
Artikelnummer. 15587774 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 012005
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric Acid
CAS 5949-29-1
Molekylær formel C6H10O8
Synonym citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
InChI nøgle YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 210.138
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
Formel vægt 210.14
Grad FCC/USP
Mængde 2.5 kg
Emballage Poly flaske
Fysisk form Krystallinsk pulver
Specifik vægtfylde 1L = 1.54kg
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid, anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid