Få mere at vide
Citronsyre, BAKER, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10103790 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde unitSize
10103790 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 10103790 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 1995.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opfylder reagensspecifikationer til testning af Ph. Eur. monografier
Tekniske data
CAS 77-92-9
Smeltepunkt 149°C to 151°C
Kogepunkt 310°C (1013 hPa)
Udseende Passes Test
Analyseprocentområde 99.5 to 101.0%
Molekylær formel C6H8O7
MDL nummer MFCD00011669
InChI nøgle KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 192.12
Tæthed 1.665 g/cm³ (20°C)
Mængde 1 kg
Emballage Plastflaske til faste stoffer
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric Acid, Anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid