Få mere at vide
Citronsyre, 99,5 %, til analyse, vandfri
Artikelnummer. 11965061 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11965061 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10531471 100 g Plastflaske 100g
10551851 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11965061 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 220340025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-92-9
Molekylær formel C6H8O7
Molekylvægt (g/mol) 192.12
MDL nummer MFCD00011669
InChI nøgle KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre
SMIL OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric Acid
Smeltepunkt 153,0 °C
Farve Hvid
Mængde 2.5 kg
Flammepunkt 100 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 0,5% maks.
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystaller eller Krystallinsk Pulver
Analyseprocentområde 99.5%
Lineær formel HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 750 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol og ether, dårligt opløselig i diethylether, uopløselig i benzen og kloroform
Formel vægt 192.13
Procent renhed 99.5%
Grad Analyser
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne og andre blottede hudområder grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.