Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Citric acid |
| Smeltepunkt | 153,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 100 g |
| Flammepunkt | 100 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Tab ved tørring | 0,5% maks. |
| Emballage | Plastflaske |
| Fysisk form | Krystaller eller Krystallinsk Pulver |
| Analyseprocentområde | 99.5% |
| Show More |
Safety and Handling
- Citric acid anhydrous
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask ansigtet, hænderne og andre blottede hudområder grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.