Få mere at vide
Citronsyre, Vandfri Syre, Grit, Solstice
Description
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Citric Acid |
| Navn note | Testet i henhold til Ph.Eur. |
| CAS | 77-92-9 |
| Mængde | 1 kg |
| Eksplosionsgrænse | 8% (65 °F) |
| Fysisk form | Vandfri |
| Molekylær formel | C6H8O7 |
| Lineær formel | HOC(COOH)(CH2COOH)2 |
| MDL nummer | MFCD00011669 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Citric acid
- Advarsel
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: citric acid