Få mere at vide
Citronsyre vandfri (krystallinsk), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10193333
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10193333 500 g Poly flaske 500g
1 options
Artikelnummer. 10193333 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP339500
 Begrænset vare
På lager
Vandfri citronsyre er velegnet til brug i vævskultursystemer, der kræver tilsætningsstoffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric Acid Anhydrous
pH 1.7
CAS 77-92-9
Smeltepunkt 153 °C
Farve Hvid
Mængde 500 g
Antændelsesrest 0,02% maks.
Emballage Poly flaske
Fysisk form Fast stof
Analyseprocentområde ≥99.5 %
Molekylær formel C6H8O7
MDL nummer MFCD00011669
Merck Index 15, 2325
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
InChI nøgle KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 192.12
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
Formel vægt 192.13
Procent renhed ≥99.5%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric Acid Anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.