Få mere at vide
Citronsyre vandfri, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Beskrivelse
- Synonymer: 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylsyre, b-Hydroxytricarboxilsyre
- Molekylformel: C 6 H 8 O 7
- Molmasse: 192,13 g/mol
- CAS: 77-92-9
- EIN ECS nr.: 201-069-1
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 77-92-9 |
| Smeltepunkt | ∼153°C (decomposition) |
| Molekylær formel | C6H8O7 |
| MDL nummer | MFCD00011669 |
| Synonym | citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (20°C) |
| InChI nøgle | KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O |
| IUPAC navn | 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.12 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Citronsyre anhydrous, AR, ACS
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.