Få mere at vide
Citronsyre, vandfri, ACS, 99,5+%
Artikelnummer. 11318098
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318098 500 g 500g
11308098 100 g 100g
11328098 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11318098 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036664.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192,12 g/mol
Citronsyre er den mest udbredte organiske syre og pH-kontrolmiddel i fødevarer, drikkevarer, lægemidler og tekniske applikationer. Anvendes i farmaceutiske præparater, især i brusetabletter. Det bruges som et naturligt konserveringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Water softener, metal cleaner, soap and synthetic detergent builder, general sequestering agent, in electrodeposition of metals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-92-9
Molekylær formel C6H8O7
Molekylvægt (g/mol) 192.12
MDL nummer MFCD00011669
InChI nøgle KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre
SMIL OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric Acid Anhydrous
Navn note Til analyse ACS
Smeltepunkt 153 °C til 154 °C
Tæthed 1.665
Mængde 500 g
Fysisk form Krystallinsk
Analyseprocentområde >99,5 +%
Følsomhed Hygroskopisk
Beilstein 782061
Opløselighedsinformation Det er meget opløseligt i vand, frit opløseligt i ethanol (96 %) og sparsomt opløseligt i æter.
Formel vægt 192.13
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid, anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid