Få mere at vide
Citronsyre, vandfri, 99%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3734358 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
Artikelnummer. 10020760
Brand: Thermo Scientific Acros 110450010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-92-9
Molekylær formel C6H8O7
Molekylvægt (g/mol) 192.12
MDL nummer MFCD00011669
InChI nøgle KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre
SMIL OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric acid
Navn note Anhydrous
Smeltepunkt 153.0°C
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H
Beilstein 03, 556
Merck Index 15, 2325
Opløselighedsinformation Solubility in water: 750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether, badly soluble in diethyl ether, insoluble in benzene and chloroform
Formel vægt 192.13
Procent renhed 99%
Grad Ren
Mængde 1 kg
Flammepunkt 100 °C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystallinsk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.