Få mere at vide
Citronsyre, vandfri 99,5 til 100,5 % (tør basis)
Artikelnummer. 15885108 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15885108 500 g Plastflaske 500g
15835268 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15885108 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J13729.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192,123 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-92-9
Molekylær formel C6H8O7
Molekylvægt (g/mol) 192.123
MDL nummer MFCD00011669
InChI nøgle KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre
SMIL C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric Acid Anhydrous
Smeltepunkt 153 °C til 154 °C
Tæthed 1.665
Mængde 500 g
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver
Specifik vægtfylde 1.665
Beilstein 782061
Formel vægt 192.12