Få mere at vide
Melford Citronsyre vandfri
Artikelnummer. 30018146
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018146 5 kg
30018144 1 kg
30018145 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018146 Leverandør Melford Leverandørnr. C345005000.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • CAS-nummer: 77-92-9
  • Molekylformel: C 6 H 8 O 7
  • Molekylvægt: 192,1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric Acid Anhydrous
CAS 77-92-9
Molekylær formel C6H8O7
Mængde 5 kg