Få mere at vide
Citronsyre, 99+%
Artikelnummer. 11488573
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488573 1000 g 1000g
11498573 250 g 250g
11408583 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488573 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10395.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    485.83 DKK
    437.65 DKK / 1000g
    Spare 48.18 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192,12 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Citronsyre er den mest udbredte organiske syre og pH-kontrolmiddel i fødevarer, drikkevarer, lægemidler og tekniske applikationer. Anvendes i farmaceutiske præparater, især i brusetabletter. Det bruges som et naturligt konserveringsmiddel.
Opløselighed Opløseligt i
vand, alkohol, ether, dimethylsufoxid og ethylacetat.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med alkalier, baser, metalnitrater og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-92-9
Molekylær formel C6H8O7
Molekylvægt (g/mol) 192.12
MDL nummer MFCD00011669
InChI nøgle KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre
SMIL OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric acid
pH 1.6
Smeltepunkt 153 °C til 154 °C
Tæthed 1.665
Mængde 1000 g
Lugt Lugtfri
Beilstein 782061
Merck Index 14,2326
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkohol, ether, dimethylsufoxid og ethylacetat.
Formel vægt 192.13
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: citric acid