Få mere at vide
Citronsyre, 99+%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Citronsyre er den mest udbredte organiske syre og pH-kontrolmiddel i fødevarer, drikkevarer, lægemidler og tekniske applikationer. Anvendes i farmaceutiske præparater, især i brusetabletter. Det bruges som et naturligt konserveringsmiddel.
Opløselighed Opløseligt i
vand, alkohol, ether, dimethylsufoxid og ethylacetat.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med alkalier, baser, metalnitrater og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Citric acid |
| pH | 1.6 |
| Smeltepunkt | 153 °C til 154 °C |
| Tæthed | 1.665 |
| Mængde | 5000 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Beilstein | 782061 |
| Merck Index | 14,2326 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, alkohol, ether, dimethylsufoxid og ethylacetat. |
| Formel vægt | 192.13 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Citric acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Citric acid