Få mere at vide
Citronsyre, 99,91 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11492062 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11492062 5 kg
11482062 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492062 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215069905
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 5949-29-1
Molekylær formel C6H10O8
Molekylvægt (g/mol) 210.138
InChI nøgle YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre;hydrat
SMIL C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric acid
Farve Hvid
Mængde 5 kg
Fysisk form Krystallinsk pulver
Formel vægt 210.1
Procent renhed 99.91%