Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Citric acid |
| Smeltepunkt | 153,0 °C |
| Mængde | 2 kg |
| Flammepunkt | 100 °C |
| Lineær formel | HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 750 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol og ether, dårligt opløselig i diethylether, uopløselig i benzen og kloroform |
| Formel vægt | 192.13 |
| Procent renhed | 99.6% |
| Grad | ACS-reagens |
Sikkerhed og håndtering
- Citric acid anhydrous
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask g andre blottede hudområder grundigt efter brug.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.