Få mere at vide
Citronsyre,≥ 99,5 %, ACS-reagens, vandfri, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11955061 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10kg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11955061 10 kg Plast tromle 10kg
1 options
Artikelnummer. 11955061 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423560100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric acid
CAS 77-92-9
Smeltepunkt 153,0 °C
Farve Hvid
Mængde 10 kg
Flammepunkt 100 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plast tromle
Fysisk form Krystallinsk pulver
Analyseprocentområde 99.6%
Rester efter tænding 0,02% maks.
Molekylær formel C6H8O7
Lineær formel HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H
MDL nummer MFCD00011669
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 750 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol og ether, dårligt opløselig i diethylether, uopløselig i benzen og kloroform
InChI nøgle KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 192.12
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
Formel vægt 192.13
Procent renhed 99.6%
Grad ACS-reagens