Få mere at vide
Citronsyre, 99,5 til 100,5% (baseret på anhydrert stof), Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15692880
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
25kg
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15692880 25 kg 25kg
15662880 100 g 100g
15672880 1 kg 1kg
15682880 2.5 kg 2.5kg
15602890 6 x 1 kg Pakke med 6
15612890 6 x 2.5 kg Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15692880 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 2710925KG
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Opfylder analytiske specifikationer fra BP, Ph. Eur., USP , E330, Vandfri, 99,5-100,5% (baseret på vandfrit stof)
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-92-9
Molekylær formel C6H8O7
Molekylvægt (g/mol) 192.12
MDL nummer MFCD00011669
InChI nøgle KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre
SMIL OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric Acid
Navn note Opfylder den analytiske specifikation for Ph. Eur.BP, USP
Lineær formel HOC(COOH)(CH2COOH)2
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 782061
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, 383 g/L ved 25 °C, Sparsomt opløselig i diethylether, frit opløselig i alkohol
Formel vægt 192,12g/mol
Procent renhed 99,5 til 100,5 % (baseret på vandfri stof)
Mængde 25 kg
Eksplosionsgrænse 8% (65 °F)
Fysisk form Vandfri
Rester efter tænding ≤0,05% (som SO4)