Få mere at vide
Citronsyre, 99,5 til 100,5% (baseret på anhydrert stof), Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15662880
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
25kg
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15662880 100 g 100g
15672880 1 kg 1kg
15682880 2.5 kg 2.5kg
15602890 6 x 1 kg Pakke med 6
15612890 6 x 2.5 kg Pakke med 6
15692880 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15662880 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 27109100G
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Opfylder analytiske specifikationer fra BP, Ph. Eur., USP , E330, Vandfri, 99,5-100,5% (baseret på vandfrit stof)
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-92-9
Molekylær formel C6H8O7
Molekylvægt (g/mol) 192.12
MDL nummer MFCD00011669
InChI nøgle KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre
SMIL OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric Acid
Navn note Opfylder den analytiske specifikation for Ph. Eur.BP, USP
Mængde 100 g
Eksplosionsgrænse 8% (65 °F)
Fysisk form Vandfri
Rester efter tænding ≤0,05% (som SO4)
Lineær formel HOC(COOH)(CH2COOH)2
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 782061
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, 383 g/L ved 25 °C, Sparsomt opløselig i diethylether, frit opløselig i alkohol
Formel vægt 192,12g/mol
Procent renhed 99,5 til 100,5 % (baseret på vandfri stof)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid